Learn More
Sartorius™ Pesas de bloque
Las pesas de bloque cumplen con estándares de trabajo de alta calidad para el uso diario, fabricadas con materiales de alta calidad.
Marca:  Sartorius™ YCW6559-AC-02
177.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15375266
  • 182.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
  • No magnetizable
  • Hechas de hierro fundido lacado en color negro con una densidad de 7200 kg/m³
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Pesa de bloque
OIML Clase M1
5 g
Certificado de calibración DAkkS
Hierro fundido
7.200 kg/m³
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Pesas de bloque > 5 kg