Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio de borosilicato Fisherbrand™ son cónicos y están graduados.
22.07€ - 180.70€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 1773 |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Forma | Cónicos |
Graduated | Sí |
Mouth Style | Estrecha |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15409103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-100 |
100 ml |
67.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15459103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-2000 |
2000 mL |
30.90€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11982233
|
Fisherbrand™
FB33135OLD |
2000 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
11992203
|
Fisherbrand™
FB33136OLD |
3000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15469103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-3000 |
3000 ml |
73.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15479103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-5000 |
5 L |
114.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15419103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-200 |
200 mL |
71.01€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15429103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-250 |
250 mL |
72.61€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11952233
|
Fisherbrand™
SPFS66500-300 |
300 mL |
67.70€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15439103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-500 |
500 mL |
88.85€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
15449103
|
Fisherbrand™
SPFS66500-1000 |
1000 mL |
169.17€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15499093
|
Fisherbrand™
SPFS66500-50 |
50 mL |
93.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Erlenmeyer, graduado.Especificaciones
ISO 1773 | |
Cónicos | |
Estrecha |
Vidrio de borosilicato | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello estrecho de vidrio borosilicatado