Learn More
Placa Petri de vidrio sodocálcico
Placa de petri de alta calidad, con tapa.
Marca: Fisherbrand 2290/80X15
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en vidrio sodocálcico
- Incluye tapa
Especificaciones
Tapón incluido | |
Redondo | |
20 mm |
Vidrio sodocálcico | |
Placa de Petri | |
120 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
Placa Petri de vidrio sodocálcico > Dimensiones: 120 diám. x 20 mm de Al
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido