Learn More
Kimble™ Viales de vidrio TITESEAL™
Una excelente opción de vial para el laboratorio con tapones de plástico con estilo de conector de fondo abierto sin acoplar.
Marca:  Kimble™ 60965D-3
62.90 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11863183
  • 98.70€ / paquete de 144
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Partes superiores planas.
  • Fabricados con vidrio de borosilicato con dilatación 51 conforme a los requisitos USP Tipo I y ASTM E438, Tipo I, Clase B.
  • Se suministra en un pack de 144.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
A
19 mm
11 ml
Plástico
65 mm
Transparente
Vidrio de borosilicato
144
Titeseal
144/Paq.
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Kimble™ Viales de vidrio TITESEAL™ > Capacidad: 11 ml