Learn More
Fisherbrand™ Matraces Erlenmeyer de cuello ancho de vidrio de borosilicato con graduación
Marca: Fisherbrand™ SPFS66650-3000
66.30 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
3000 mL | |
Borosilicate Glass | |
Erlenmeyer Flask | |
Wide Neck |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
Days
88Hours
23Minutes
59Seconds
28New Offer Ahorre hasta un 85% -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Days
13Hours
23Minutes
59Seconds
28 -
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora