Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de disolvente Bottom-of-the-Bottle™
Proteja su sistema para HPLC con filtros de disolvente Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™.
30.52€ - 49.51€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10334573
|
Thermo Scientific™
A-302 |
Instale el tubo de 1,59 mm (1/16 in) de diámetro exterior en el tubo de plástico de 3,175 mm (1/8 in) de diámetro exterior. |
30.52€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10249464
|
Thermo Scientific™
A-302A |
Se adapta a tubos de plástico de 3,175 mm (1/8 in) de D.E. con tuerca de polipropileno de 3,175 mm (1/8 in) |
41.10€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10371065
|
Thermo Scientific™
A-437 |
Tubo de diámetro externo de 1,58 mm (1/8 in) |
49.51€
cada uno |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10651026
|
Thermo Scientific™
A-436 |
Tubos de plástico de 4,7625 mm (0,1875 pulg.) de diámetro exterior |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Proteja su sistema para HPLC de la contaminación con los filtros de disolvente Thermo Scientific™ Bottom-of-the-Bottle™. El diseño plano garantiza un drenaje eficaz. Están fabricados con polímero PEEK al 100 % e incluyen dos filtros de 10 µm. Se incorpora un puerto de repuesto de helio y una frita para su uso opcional.
- Aspiración eficiente
- Polímero de PTFE al 100 %, incluido filtro de 2 μm
- Puerto y frita de aspersor de helio integrados
- Filtros de entrada de 10 μm de acero inoxidable para una mayor vida útil
Especificaciones
Kit de filtro |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.