Learn More
Thermo Scientific™ Brij™-35, 30% Solution
El detergente Brij-35 estabilizado se suministra como soluciones al 10 % y al 30 % para su uso en diversos métodos de proteínas, como lisis celular y HPLC.
Marca: Thermo Scientific™ 20150
214.70 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
Las soluciones de detergente Thermo Scientific™ Brij-35 son soluciones estabilizadas al 10 % y al 30 % de detergente Brij-35 para su uso en diversos métodos de proteínas.
Información adicional y pedidos en línea
Brij-35 es un surfactante no iónico de polioxietileno que se utiliza con mayor frecuencia como componente de tampones de lisis celular o como surfactante en varias aplicaciones de HPLC. El detergente se ofrece en dos formas: una solución de detergente Thermo Scientific Surfact-Amps™ (solución de alta pureza al 10 %) y una solución de grado estándar al 30 %.
Las soluciones de detergente Surfact-Amps (10 % p/v) proporcionan pureza, calidad y estabilidad. A diferencia de los detergentes sin diluir, que son extremadamente viscosos, las soluciones de Surfact-Amps al 10 % son fáciles de pipetear y dispensar con exactitud. Las soluciones de surfactante se preparan y envasan cuidadosamente con nitrógeno en ampollas de vidrio, lo que garantiza su estabilidad, elimina la acumulación de peróxidos y evita la degradación de los productos.
Características destacadas:
Brij-35: detergente no iónico para uso en varios métodos de proteínas.
Precisión: soluciones de detergente precisas al 10 % y al 30 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso: es fácil dispensar y diluir las soluciones para su uso.
Propiedades del detergente:
- Peso molecular: 1225g
- Clase de detergente: No iónico
- Número de agregación: 40
- Peso molecular por micela: 49000g
- Concentración micelar crítica (CMC): 0,09 mM (0,011 %, p/v)
- Punto de opacidad: >100 °C
- Dializable: No
Solución de detergente Surfact-Amps (n.º de referencia 28316):
Precisión: solución de detergente precisa al 10 % en agua ultrapura.
Facilidad de uso – es fácil dispensar y diluir la solución para su uso
Excepcionalmente pura: menos de 1,0μeq/ml de peróxidos y carbonilos.
Estable – envasados en ampollas de vidrio bajo gas nitrógeno inerte
Especificaciones
Brij-35, solución al 30 % | |
Almacenar a temperatura ambiente | |
Brij™, Surfact-Amps™ | |
950 mL |
Detergente | |
Líquido | |
Solución de detergente |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Brij-35, 30% Solution
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Dodecan-1-ol
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZK389792 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 20150 |
ZH388389 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 20150 |
ZF388388 | Certificado de análisis | 03/07/2024 | 20150 |
ZC388387 | Certificado de análisis | 19/04/2024 | 20150 |
ZA388386 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 20150 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Impulse la proteómica
Desbloquee avances en proteómica y ahorre de manera exclusiva.Promo Code: 25977Expires: 2025-05-31
Days
50Hours
2Minutes
15Seconds
50New Offer Ahorre hasta un 92%