Learn More
Solución tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical™
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
Marca:  Fisher Chemical J/2840/15
43.65 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10000210
  • 62.55€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Solución de tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical, Cantidad: 1 l, CAS: 7778-77-0, Incoloro, Envase: Frasco de plástico HDPE, pH: 6, Número MDL: 81857, Forma física: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
7778-77-0
6
1 L
Hidróxido sódico, agua, dihidrogenofosfato de potasio
Frasco de plástico de HDPE
Incolora
Líquido
Solución de tampón
81857
Miscible
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Buffer colour coded concentrated solution pH 10 (borate) Blue
SDS
Documentos Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2526119 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/02/2025 Catalog NumberJ/2840/15,J/2840/17,J/2840/08
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Solución tampón pH 6,00 (fosfato), solución estándar NIST, lista para su uso, para la medición de pH, Fisher Chemical™ > 1 l, frasco de plástico de HDPE