Learn More
Thermo Scientific™ Envases de solución salina tamponada con Tris BupH™
Nuestro control de calidad garantiza que cada paquete de tampones de mezcla seca produzca soluciones uniformes sin pesar ni ajuste de pH. Solo tiene que vaciar el contenido de un sobre de lámina en un vaso de precipitados, añadir disolventes adecuados y agitar para disolver.
Marca: Thermo Scientific™ 28379
Descripción
Nuestros paquetes de tampones de mezcla seca son fáciles de usar. Solo tiene que vaciar el contenido de un sobre de lámina en un vaso de precipitados, añadir agua ultrapura y agitar para disolver. No es necesario crear y almacenar grandes volúmenes de soluciones madre antes de las necesidades diarias.
Las ventajas de los paquetes tamponados listos para su uso incluyen:• Práctico: sin pesaje, sin ajuste de pH, sin necesidad de almacenar componentes individuales
• Calidad uniforme: nuestro control de calidad garantiza que cada paquete produzca el mismo tampón uniforme
• Larga vida útil: La vida útil prolongada y el almacenamiento como paquetes secos eliminan las preocupaciones sobre la estabilidad a largo plazo de las soluciones madre
Los paquetes de solución salina tamponada con fosfato BupH™ son bolsas de polvo de mezcla seca que producen solución salina tamponada con fosfato de sodio (PBS) para usarla en reacciones de entrecruzamiento y etiquetado que requieren condiciones sin amina. Cada paquete de mezcla seca de BupH prepara PBS listo para su uso con fosfato de sodio de 0,1 M, tampón de NaCl de 0,15 M a pH 7,2 cuando se disuelve en 500 ml de agua.
Los paquetes de solución salina tamponada con MES BupH son bolsas de polvo mezclado en seco que hacen un tampón optimizado sin aminas ni carboxilo. Cuando se disuelve en 500 ml de agua, el tampón contiene 0,1 M de ácido 2-(N-morfolino) etanosulfónico (MES), 0,9 % de cloruro sódico a pH 4,7 para el entrecruzamiento y las reacciones de conjugación de carbodiimida (EDC).
Los paquetes de tampones de carbonato-bicarbonato BupH son bolsas de polvo mezclado en seco que son suficientes para producir 500 ml de tampón alcalino de carbonato de sodio (carbonato-bicarbonato) (pH 9,4). El tampón se utiliza para recubrir o unir anticuerpos de captura y otras proteínas en microplacas de poliestireno para ELISA y otros ensayos en placas. Cuando se disuelve en 500 ml de agua, cada paquete produce 0,2 M de bicarbonato a pH 9,4.
Los paquetes de solución salina tamponada con Tris BupH son bolsas de polvo mezclado en seco que producen solución salina tamponada con Tris-NaCl (TBS) para diluyentes y tampones de lavado en ELISA, Western blotting y procedimientos generales de inmunoensayo. Cada paquete prepara TBS listo para su uso con 25 mM de Tris, 0,15 M de NaCl a pH 7,2 cuando se disuelve en 500 ml de agua.
Los paquetes de tampones de borato BupH son sobres de polvo mezclado en seco que son suficientes para producir tampón de borato para su uso en procedimientos de modificación de proteínas que requieren condiciones sin aminas. Cuando se disuelve en 500 ml de agua, cada paquete produce 50 mM de borato a pH 8,5.
Los paquetes de tampones de transferencia de Tris-Glicina BupH son bolsas de polvo mezclado en seco que producen 500 ml de tampón de transferencia estándar para la transferencia húmeda o semiseca de proteínas de electroforesis del gel a la membrana de transferencia. Cada paquete produce 25 mM de Tris, 192 mM de glicina a pH 8 cuando se disuelve en 400 ml de agua y 100 ml de metanol.
Los paquetes de PBS de Dulbecco modificada BupH son bolsas de polvo mezclado en seco que producen solución salina tamponada de sodio y fosfato de potasio fisiológicos (D-PBS) para diluyentes de ELISA y western blot y tampones de lavado. Cada paquete produce 8 mM de fosfato de sodio, 2 mM de fosfato de potasio, 0,14 M de NaCl, 10 mM de KCl modificado de tampón PBS de Dulbecco a pH 7,4 cuando se disuelve en 500 ml de agua.
Especificaciones
Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 20–25° C. | |
BupH™ | |
Paquetes de 10 | |
7.2 | |
Polvo |
Mezcla seca | |
Paquetes de solución salina tamponada con Tris | |
ELISA, Western blotting | |
Tampón Tris |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Seguridad y manipulación
- Tris Buffered Saline Packs
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium chloride
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AA405518 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 28379 |
ZL403863 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 28379 |
ZI399910 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 28379 |
ZG392825 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 28379 |
ZD391569 | Certificado de análisis | 02/05/2024 | 28379 |