Learn More
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15647760
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15647760 Tienda Honeywell Fluka Productos
2.5 kg, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Código de producto. 15647760
Marca: Honeywell-Fluka C49012.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Anhydrous, powder,≥97%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10043-52-4
Fórmula molecular CaCl2
Peso molecular (g/mol) 110.98
Número MDL MFCD00010903
Clave InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium chloride, calcium dichloride, calcium chloride anhydrous, calcium ii chloride, calciumchloride, caloride, liquical, calcium chloride pellets, isocal, jarcalMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5284359
ChEBI CHEBI:3312
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 1,900°C
Nombre del producto químico o material Calcium chloride
Punto de fusión 772°C (literature)
Nombre de nota Anhydrous, powder, ≥97%
% máx. CAS 100.0000%
Forma física polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CaCl2
Número UN NONH for all modes of transport
Nombre IUPAC calcio; dicloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.98
Porcentaje de pureza >97%
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 0.01 mmHg (20°C)
Densidad 2.150 g/cm3
Título del producto
Calcium chloride, Anhydrous, powder, ≥97%, Honeywell Fluka™ >