Learn More
Ácido calconcarboxílico, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11475447
Ácido calconcarboxílico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475447
10 g
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Código de producto. 11475447
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23459.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Calconcarboxylic acid is used as an indicator for calcium titrations with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) in the presence of magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido calconcarboxílico se utiliza como indicador para las valoraciones de calcio con ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) en presencia de magnesio.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol, hidróxido sódico y metanol.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3737-95-9
Fórmula molecular C21H14N2O7S
Peso molecular (g/mol) 438.41
Número MDL MFCD00004078
Clave InChI ULIVOAKVRBXKKS-PYCFMQQDSA-N
Sinónimo calconcarboxylic acid, patton-reeder indicator, calconcarbonic acid, calcon 3-carboxylic acid, patton and reeder's indicator, 2-hydroxy-1-2-hydroxy-4-sulfo-1-napthylazo-3-naphthoic acid, 2,2'-dihydroxy-4'-sulpho-1,1'-azonaphthalene-3-carboxylic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-4-2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthalenyl azo, nnMostrar másMostrar menos
PubChem CID 5895210
Nombre IUPAC ácido 3-hidroxi-4-[(2Z)-2-(2-oxo-4-sulfonaftalen-1-iliden)hidrazinil]naftalen-2-carboxílico
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calconcarboxylic acid
Punto de fusión ∼300°C (decomposition)
Cantidad 10 g
Beilstein 727492
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol,sodium hydroxide and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 438.42
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10249383 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/01/2024 Catalog NumberB23459.09,B23459.18
Número de lote10237344 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2023 Catalog NumberB23459.09,B23459.18
Número de lote10230496 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23459.09,B23459.18
Número de lote10058916 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23459.09,B23459.18
Número de lote10198018 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberB23459.09,B23459.18
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calconcarboxylic acid, 94% (dry wt.), water <10%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ácido calconcarboxílico, Thermo Scientific Chemicals >