Learn More
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10051720
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10051720
5 g, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de fibra
Código de producto. 10051720
Marca: Thermo Scientific Acros 158980050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-80-9
Fórmula molecular C6H6O2
Peso molecular (g/mol) 110.11
Número MDL MFCD00002188
Clave InChI YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrocatechol, catechol, 1,2-dihydroxybenzene, 1,2-benzenediol, pyrocatechin, 2-hydroxyphenol, o-benzenediol, pyrocatechine, o-dihydroxybenzene, o-dioxybenzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 289
ChEBI CHEBI:18135
Nombre IUPAC benceno-1,2-diol
SMILES OC1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Catechol
Punto de fusión 103.0°C to 106.0°C
Color De marrón-gris a blanco
Punto de ebullición 245.0°C
Temperatura de inflamación 131°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,8111
Información de solubilidad Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, chloroform, ether, and pyridine and aqueous solutions
Viscosidad 2.38 mm2/s (110°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Escamas cristalinas
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0463594 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/06/2024 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
Número de loteA0420578 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/01/2023 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
Número de loteA0403242 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
Número de loteA0401689 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
Número de loteA0402605 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/12/2022 Catalog Number158980100,158980025,158981000,158985000,158980050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Catechol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Catecol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >