Learn More
Gibco™ Medio CD 293 AGT™
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format.
Marca: Gibco™ 12529020
106.40 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
CD 293 AGT™ is a protein-free, chemically-defined medium in an easy-to-use granular format. CD 293 AGT™ is optimized for the growth of suspension cultures of 293 cells.
CD 293 AGT™ es un medio, definido químicamente, sin proteínas en un formato granular fácil de usar. CD 293 AGT™ está optimizado para el crecimiento de cultivos en suspensión de células 293.Tecnología avanzada de granulación = AGT
Especificaciones
293 (HEK) | |
Polvo (AGT) | |
Sin suero | |
Sin glutamina | |
Hielo húmedo | |
Vial cerrado Securitainer | |
1 L | |
Cultivos celulares en suspensión |
Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero | |
Medio CD 293 | |
Rojo de fenol, Piruvato sódico, Bicarbonato sódico | |
1 l | |
≤10 EU/ ml, bajo | |
Sin antibióticos | |
Almacenar en el refrigerador (2–8 °C) y proteger de la luz. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2486081 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2656994 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529001,12529012,12529020 |
2380214 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2421902 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2392344 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.