Learn More
Nabertherm™ Placa de cerámica nervada
Placa inferior para la protección del horno.
Marca: Nabertherm™ 691601098
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Placa de cerámica nervada
- Temperatura máx.: 1200 °CC
- Material: Cerámica
Especificaciones
Hornos de mufla LE 14 | |
1200 °C | |
Cerámica | |
210 x 290 x 12,7 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
Nabertherm™ Placa de cerámica nervada > 210 x 290 x 12,7 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido