Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Marca: Thermo Scientific™ 6383-6W
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Características:- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
- La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Especificaciones
Registrador de gráficos | |
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | |
Grabadora | |
230 V |
-150 °C | |
7 días | |
230 V |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.