Learn More
WTW™ Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
Obtenga resultados precisos de las pruebas de demanda química de oxígeno (COD) con el kit de pruebas de reactivos de dióxido de cloro.
Marca: WTW™ 251992
96.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
- Gran variedad de instrumentos para medir la demanda química de oxígeno (COD)
- Determinaciones seguras de COD en agua
- Kit de prueba de reactivos de dióxido de cloro (ClO<sub>2</sub>)
- Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
- Para fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex
Especificaciones
EN ISO 15705 | |
Fotómetro PhotoLab™ 6000, medidor Photoflex™ | |
De 200 a 15 000 mg/l |
Aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales | |
60 | |
Kit de pruebas de reactivos de boro (B) |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Seguridad y manipulación
- COD3 TC (HR)
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene dichromato de potasio. Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate