Learn More
Cloruro de cloroacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10316790
Cloruro de cloroacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316790
250 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10316790
Marca: Thermo Scientific Acros 147292500
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-04-9
Clave InChI VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctoveMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6577
ChEBI CHEBI:34624
Nombre IUPAC cloruro de 2-cloracetilo
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chloroacetyl chloride
Punto de fusión -22.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 105.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C2H2Cl2O
Fórmula lineal ClCH2COCl
Índice de refracción 1.4520 to 1.4540
Cantidad 250 mL
Beilstein 02,199
Fieser 01,130; 03,46
Índice Merck 15,2067
Gravedad específica 1.42
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible in ethyl ether, soluble in acetone, carbontetrachloride
Peso molecular (g/mol) 112.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.94
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0418669 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/04/2024 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
Número de loteA0450893 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/02/2024 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025
Número de loteA0422753 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/09/2023 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
Número de loteA0376180 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
Número de loteA0370242 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/12/2022 Catalog Number147290010,147291000,147292500,147290025,147290050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroacetyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cloruro de cloroacetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.