Learn More
Cloroformo d, para RMN, + 99,8 % del átomo D, contiene 0,03 % v/v TMS, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para RMN
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Chloroform-d |
Forma física | Polvo cristalino |
Color | Blanco a beige |
Nombre de nota | 99.8+ atom % D |
Densidad | 1.5000g/mL |
Deuterio (D) | 99,80% mín |
Envase | Frasco de vidrio |
Agua | 0,01% máx. (culombimétrico) |
Cantidad | 25mL. |
Punto de fusión | -64.0°C |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467501 | Certificado de análisis | 12/02/2025 | 209560250,10021621,209561000,209565000 |
A0465815 | Certificado de análisis | 30/09/2024 | 209560250,209561000,209565000 |
A0465187 | Certificado de análisis | 02/09/2024 | 209560250,209561000,209565000 |
A0464468 | Certificado de análisis | 01/08/2024 | 209560250,209561000,209565000 |
A0440547 | Certificado de análisis | 23/07/2024 | 209560250,209561000,209565000 |
Seguridad y manipulación
- Chloroform-d
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361d-Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P362-Quitar las prendas contaminadas.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Promoción de la cromatografía y los productos químicos
Explore nuestra nueva promoción y consiga hasta un 70% de descuento en algunos de nuestros productos más populares.Promo Code: 24127Expires: 2025-05-31
Days
54Hours
12Minutes
4Seconds
27New Offer Ahorre hasta un 70%