Learn More
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras Cimarec+™
Consiga una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios.
Marca:  Thermo Scientific™ HP88854105
218.66 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15443600
  • 293.33€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La nueva serie de placas calefactoras Thermo Scientific™ Cimarec+™ ofrece un control de agitación preciso y una seguridad y un rendimiento de temperatura excepcionales para los protocolos rutinarios. La serie Cimarec+ está disponible en tres tamaños, lo que ofrece flexibilidad: desde aplicaciones de química a microescala hasta operaciones de producción.
Tecnología avanzada
  • La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado
  • Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Sonda de temperatura opcional y protección contra salpicaduras
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Garantía: 3 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
6,35 mm (4,25 pulg.) x 12,7 mm (4,25 pulg.)
Certificado de análisis, certificado de conformidad
Estilo UE, Estilo Reino Unido, Estilo Australia, Estilo China
230 V
Cerámica
Temperatura ambiente de hasta 540 °C
10 pulg
5 pulg
25,4 cm
12,7 cm
50/60 Hz
Placa caliente
LED
Cuadrada
3 años
4,25 x 4,25 pulg.
3,6 in
6,8 lb
9,1 cm
3,1 kg
230 V, 50/60 Hz
(3) Cables de alimentación
SDS
Documentos Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Serie de placas calefactoras Cimarec+™ > Cerámica, 26 x 26 cm (4,25 x 4,25 pulg.), 230 V, 50/60 Hz
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.