Learn More
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B
Mida y vierta líquidos con precisión con estas probetas. Las probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B Fisherbrand™ están fabricadas con vidrio de borosilicato transparente calibrado.
Marca:  Fisherbrand™ DBG502
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11887491
  • 14.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Graduados
  • Pata hexagonal estable
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
Especificaciones
Especificaciones
ISO 4788
133 mm
Probeta de medición graduada
15 mm
0,2 ml
±0.2mL
B
±0,2 ml
Vidrio de borosilicato
10 ml
Esterilizable en autoclave
500 °C
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Probetas de medición de perfil alto de vidrio de clase B > Capacidad: 10 ml