Learn More
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial
Esta cinta de vinilo para salas limpias está enrollada en un núcleo de plástico, se puede escribir con un bolígrafo para salas limpias y es ideal para la codificación de colores, el marcado de suelos y el uso industrial ligero en áreas de construcción limpia y de soporte para salas limpias.
Marca:  Fisherbrand™ EGVFP-15DG
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13108605
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
The Fisherbrand General Purpose Vinyl Cleanroom Tape forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel without leaving adhesive residue behind, when removed. Processed in a controlled environment, this tape is designed for light industrial use, clean construction and cleanroom support.
  • Conformable vinyl tape with rubber adhesive
  • Forms a strong bond with plastics, polymers and stainless steel
  • Does not leave adhesive residue when removed
  • Ideal for color coding, floor marking and general use in the cleanroom
  • Can be written on with cleanroom pen
  • Processed in a controlled environment
  • Wound on a plastic core and sleeve bagged
  • All rolls are 36 yd. long (33 m)
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Especificaciones
Especificaciones
Not Autoclavable
Verde oscuro
Cinta para salas limpias de grado industrial
Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias
De 16 °C a 27 °C
36 yd
1,5 in
Rubber
Vinilo
No estéril
60°F to 80°F
33 m x 38.1 mm (36 yd. x 1.5 in.)
33 m
38.1 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial > Fisherbrand Cleanroom Vinyl Tape, 3 in. plastic core, 1.5 in. wide, dark green