missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes
Comfort Rack designed to ensure a more ergonomical operating process when working with samples.
Marca: Tenak™ TE24276B
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- En la gradilla cómoda, las cajas de crioconservación se colocan en cajones
- Aumenta la flexibilidad y reduce el peso de funcionamiento en comparación con otros tipos de gradilla
- Mida la altura interior y la profundidad del congelador para elegir la gradilla adecuada
- Se pueden utilizar con todos los modelos de congeladores
- Fabricadas en acero inoxidable
- Incluyen cajas de cartón blancas estándar con divisores de celdas de 9 × 9
Especificaciones
75 mm (caja) | |
Congeladores verticales | |
4 x 4 |
562 x 140 x 328 mm | |
Cajas (16) | |
Acero inoxidable |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 10
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Tenak™ Comfort Rack for Upright Freezers, 75 mm Box Height, with Boxes > Admite: 16 cajas (4 x 4)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido