Learn More
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno con protección contra la luz y fondo cónico
Ideales para materiales y reacciones sensibles a la luz.
Marca:  Greiner Bio-One 227283
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10115563
  • 314.00€ / paquete de 300
Fecha estimada de envío: 04-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tapón de rosca
  • Graduaciones en azul
  • Área de escritura blanca
  • Estéril
  • Color del tubo: Marrón
  • Color del tapón: Azul
Service Plan
No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Azul
50 ml
Ideales para materiales y reacciones sensibles a la luz.
Estéril
Cónicos
30 mm
Tubo con protección contra la luz
Marrón
Polipropileno
300
115 mm
Punto de rotulación blanco
Sí
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Greiner Bio-One Tubos de polipropileno con protección contra la luz y fondo cónico > Volumen: 50; Diám. x Al: 30 x 115 mm; caja de 300