Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante con escudo LH-4000W, 8 x 500 ml
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin la necesidad de modificar los protocolos existentes.
Marca: Thermo Scientific™ 75006486
Descripción
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin necesidad de modificar los protocolos existentes con el rotor basculante con escudo Thermo Scientific™ LH-4000W, 8 x 500 ml. Elija entre los cestillos para bolsas de sangre redondos, DoubleSpin™ y dobles con una amplia variedad de adaptadores disponibles, lo que proporciona una capacidad flexible que va desde 1,5 ml hasta 250 ml.
- Capacidad: 8 × 500 ml (4 l)
- Velocidad máx./RCF: 4400 rpm/5480 x g
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas de biocontención y los cestillos DoubleSpin se venden por separado; para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75006476) y los componentes. Los adaptadores de tubos y el adaptador para microplacas para el cestillo DoubleSpin también están disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific Cryofuge 5500i
Especificaciones
Adaptador para microplacas | |
Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4 | |
Sí |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31