Learn More
Contec™ Mangos y ganchos para fregona QuickConnect™
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio. Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
Marca: Contec™ CFH70
94.03 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Elija entre aluminio anodizado ligero, acero inoxidable electropulido duradero o fibra de vidrio.Los mangos de fregona Contec™ QuickConnect™ están disponibles en longitud fija o modelos telescópicos para adaptarse a todas las necesidades de fregado.
- Fully autoclavable QuickConnect mop handles and interchangeable mop head frames work together for maximum flexibility for cleaning in critical environments. Invest in one handle and the various interchangeable heads required for your specific applications. Handles are available in several lengths and styles.
- Telescoping handles are available in lightweight carbon fiber and anodized aluminum or durable stainless steel or fiberglass. Choose from a variety of lengths ranging from 16 in. (40 cm) extends to 30 in. (75 cm) to 66 in. (1.7 m) extends to 224 in. (5.7 m). For hard-to-reach ceilings and walls, a 27.8 ft. (8.5 m) carbon fiber handle is available that is lightweight and easy to maneuver.
- A 60 in. one-piece stainless-steel handle is also available.
- Compatible with all QuickConnect™ frames
- Multiple lengths available
Especificaciones
40 to 70 in. | |
Black | |
No estéril | |
Reutilizables | |
No |
Mango extensible | |
40 to 70 in. | |
Autoclavable | |
VertiKlean, VertiKlean MAX, fregona Edgeless, fregonas EasyCurve y EasyReach, sistema DualClean, bastidores de recambios de fregona QuickConnect | |
Carbon Fiber |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
40509X3 | Certificado de calidad | 17/01/2025 | CFH70 |