Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
BIOPHARMA
CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths are designed for internal applications in the circulator bath. The circulator can be removed for easy cleaning of the bath and a variety of accessories are available.
Marca:  Julabo™ 9011405
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15400562
  • 1200.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable.
  • Modelo para aplicaciones internas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 23 × 38 × 41Volumen de llenado (l): De 3,5 a 5
Especificaciones
Especificaciones
Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar
6 L/min.
Heating Circulator with Open Bath
2 kW
C-B5
38 x 23 x 41 cm
3.5 to 5 L
20°C to 100°C (Working)
Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C
0,1 bar
± 0,03 °C
15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening)
Videos
  • Julabo CORIO laboratory circulators
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths > Model: C-B5, Capacity (Metric): 3.5 to 5 L, Dimensions (L x W x H): 38 x 23 x 41 cm, Dimensions (LxWxH) Interior: 15 x 15 x 15 cm (Usable Bath Opening)