Learn More
Corning™ Microplacas NBS de poliestireno ™ de fondo plano y media área de 96 pocillos
Diseñados para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia
Marca: Corning™ 3642
968.59 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
Zona media | |
8 x 12 | |
Poliestireno | |
De 25 to 125 μl | |
No adherente | |
Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos | |
25/Paq. |
Sin tapa | |
Blanco | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
8Hours
18Minutes
28Seconds
45