Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
Tratada con la tecnología de tratamiento patentada Corning para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares. Las microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente Corning™ (NBS™) son ideales para reducir la proteización y la adherencia de ácidos nucleicos a bajas concentraciones, y aumentar la señal de ensayo al ruido.
Marca: Corning™ 3600
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Especificaciones
Estándar | |
8 x 12 | |
Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos | |
360 μl | |
De 75 to 200 μl | |
No adherente | |
Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia | |
25/Paq. | |
de - 39 °F a 99 °F | |
Blanco |
Sin tapa | |
Blanco | |
Poliestireno | |
96 | |
No estéril | |
Plano | |
100/caja | |
100/caja | |
De 4 °C a 37 °C |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
COR001 Lifescience Guid
Tamaño : 7 MB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
12Hours
18Minutes
53Seconds
26
Título del producto
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™) > Blanco; Estándar; no; NBS; plano
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido