Learn More
Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
GREENER_CHOICE
Tratada con la tecnología de tratamiento patentada Corning para crear una superficie hidrófila no iónica (parecida al óxido de polietileno) que minimiza las interacciones moleculares. Las microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente Corning™ (NBS™) son ideales para reducir la proteización y la adherencia de ácidos nucleicos a bajas concentraciones, y aumentar la señal de ensayo al ruido.
Marca:  Corning™ 3605
1009.09 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10111822
  • 1064.77€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    8 x 12
    Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos
    96
    No estéril
    Redondo
    100/caja
    100/caja
    De 4 °C a 37 °C
    Sin tapa
    Blanco
    Poliestireno
    De 75 to 200 μl
    No adherente
    Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
    25/Paq.
    de - 39 °F a 99 °F
    Blanco
    Documentos
    Product Information
    Certificados
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Corning™ Microplacas de 96 pocillos de superficie no adherente (NBS™) > Blanco; estándar; no; tratado con NBS; redondo