Learn More
Corning™ Matraces de policarbonato con deflector y tapones
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
Marca: Corning™ 431407
546.91 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24073" para aplicar la oferta.
Descripción
Diseñados con deflectores para proporcionar una agitación de la máxima calidad a menor velocidad y obtener una aireación más suave y eficaz. Los matraces de policarbonato con deflector y tapones Corning™ son ideales para las aplicaciones de cultivos en agitador.
- Fabricados con policarbonato ópticamente transparente
- Ideales para aplicaciones de cultivos en agitador
- Esterilizados mediante radiación gamma y certificados como apirógenos
- Sin ARNasa ni ADNasa
Especificaciones
8,45 oz | |
Polipropileno | |
38 mm | |
250 mL | |
Para aplicaciones de cultivo con agitador | |
Boca ancha | |
1/Paq. | |
Ancha | |
Abombado | |
38 mm |
Naranja | |
Estilo superior: de rosca | |
3,1 cm | |
Policarbonato | |
25 mL | |
50/Cs. | |
Sí | |
Estéril | |
Ventilado |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
21724004 | Certificado de calidad | 13/03/2025 | 431407 |
29124006 | Certificado de calidad | 13/03/2025 | 431407 |
16524003 | Certificado de calidad | 13/02/2025 | 431407 |
11124002 | Certificado de calidad | 01/02/2025 | 431407 |
09524001 | Certificado de calidad | 14/12/2024 | 431407 |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
46Hours
17Minutes
42Seconds
53
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.