Learn More
Corning™ Medios microbiológicos
BIOPHARMA
Estéril con filtro
Marca:  Corning™ 46-050-CM
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15333721
  • 249.92€ / paquete de 6
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Para el mantenimiento y propagación de E. coli
  • El caldo terrifico soporta densidades celulares más altas que el caldo LB, aumentando el rendimiento plasmídico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Líquido
Caldo LB
Peptona de caseína 10 g/l, NaCl 10 g/l
Frasco
Estados Unidos
6 x 1000 mL
Para el mantenimiento/propagación de Escherichia coli con ADN plasmídico y la producción de proteínas recombinantes
6 x 1000 mL
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Medios microbiológicos > Caldo LB de Miller, Vol.: 6 x 1 l