Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca de 96 pocillos con base de polímero óptico, de fondo plano y con tratamiento de poli-D-lisina y Nunc™ MicroWell™
Color:blanco, fondo transparente. Tapa:con tapa. Tipo: Base de polímero óptico
Marca: Thermo Scientific™ 152028
843.75 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Descripción
Las placas de fondo óptico de 96 pocillos con base de polímeros Thermo Scientific™ Nunc MicroWell tienen estructuras superiores negras o blancas de poliestireno macizo con una película de poliestireno en la base de la placa. Las placas se han optimizado para fluorescencia y luminiscencia en aplicaciones de cultivo celular y microscópicas.
Placas con estructura superior de poliestireno blanco o negro y fondo de polímero o de cubreobjetos, que combinan la claridad óptica del poliestireno virgen cristalino con la superficie óptima y son idóneas para un gran abanico de aplicaciones HTS.
- El fondo, la autofluorescencia y la diafonía mejoran con las microplacas Nunc negras o blancas.
- Las microplacas negras se recomiendan para mediciones de fluorescencia, ya que presentan una luz con retrodispersión y una fluorescencia de fondo mínimas.
- Las microplacas blancas se recomiendan para mediciones de luminiscencia, ya que presentan la máxima reflexión y una autoluminiscencia mínima.
- Disponibilidad en negro para pruebas de fluorescencia, y en blanco para ensayos de luminiscencia y fluorescencia; ambas con fondo transparente
- Placa con base de polímero
- Volumen de trabajo: 50-200 μl/pocillo
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Fabricación aséptica
Información para pedidos:
Los números de referencia 152040, 152036, 152028 y 152037 se fabrican en un entorno limpio.
Especificaciones
Poliestireno | |
De 50 to 200 μl | |
Case of 20 | |
20 | |
Poli-D-lisina | |
96 | |
8 x 12 | |
5/paquete, 20/caja | |
Plano |
400 μl | |
Microplaca | |
5 | |
Blanco | |
Fabricado asépticamente | |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
Nunc™ | |
Código de barras personalizado disponible |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.