Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano
Color:blanco, esterilidad:estéril, tapa:con tapa
Marca: Corning™ 356693
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Consistencia de lote a lote e intra-pozo superior
- Elimine la diafonía
- Diseño apilable
- Color: Blanco
- Inferior: transparente, plano, con tapa
Especificaciones
Estándar | |
20/paq., 80/caja | |
BioCoat | |
96 | |
Poli-D-lisina/laminina | |
80 |
8 x 12 | |
Blanco | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Plano | |
80/caja |
Título del producto
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano > 96 Pocillos, tratados con PDL, blancos, estériles
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction