Learn More
Invitrogen™ TBE (10X), sin ARNasa
Sin ARNasa, económico y listo para su uso
Marca:  Invitrogen™ AM9865
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10269204
  • 253.00€ / 4000 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La solución de TBE Invitrogen™ 10X de grado de biología molecular se suministra en cuatro frascos que contienen 1 l cada uno. El tampón garantiza la ausencia de ARNasa, es económico y está listo para su uso. Debido a la omnipresencia de ARNasa, la fabricación de productos para su uso con ARN es especialmente complicada. Los reactivos y tampones libres de nucleasas de Invitrogen™ se fabrican en instalaciones diseñadas específicamente para prevenir la introducción de nucleasas. Los ensayos de ARNasa de alta sensibilidad se realizan en varias etapas diferentes del proceso de fabricación para garantizar la máxima calidad. Estos reactivos se someten a rigurosas pruebas de contaminación de endonucleasas no específicas, exonucleasas y actividad de ARNasa.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Certifications
Certificación como material sin ARNasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampones de procesamiento
Liquid
4 x 1 l
10 X
Ambion™
Biología molecular
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Manuals
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2799743 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberAM9865
Número de lote2822744 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberAM9865
Número de lote2909436 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog NumberAM9865
Número de lote2962919 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberAM9865
Número de lote2989599 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog NumberAM9865
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ TBE (10X), sin ARNasa > 4 x 1 l