Learn More
Corning™ Placas de cultivo tratadas para cultivo celular
Tratadas para el cultivo de células (TC) para mejor adherencia y crecimiento de las células dependientes de anclaje. Las placas de cultivo tratadas para cultivo de células Corning™ proporcionan una solución ideal para el cultivo y mantenimiento de células in vitro.
Marca: Corning™ 430196
Descripción
- La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
- Las placas de superficie de fijación ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unido de forma covalente que minimiza la adhesión celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
- Hay disponibles 10 placas/bolsa para placas de 100 mm (ref. 430293)
- Las placas cuadradas de 245 mm ofrecen una superficie de crecimiento de 500 cm2
- Las pestañas de apilamiento facilitan la manipulación
- Orificios de ventilación para un intercambio de gases uniforme
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Estéril
- Apirógenas
Estilo de placa (mm) = diámetro de superficie de crecimiento real: Placa de 35 mm = 34,4 mm; placa de 60 mm = 52,1 mm; placa de 100 mm = 83,8 mm; placa de 150 mm = 139,1 mm.
N.º cat. 431110; placas cuadradas con fondo interior de 224 x 224 mm.
Información de órdenes
Las cantidades del envase varían.Consulte la tabla de pedidos para obtener más información.
Especificaciones
Transparente | |
Poliestireno | |
6,3 mL (Pozo) | |
21 cm2 | |
Rejilla | |
Redonda | |
Cultivo celular | |
4,2 a 6,3 mL | |
500/Cajas de cartón | |
60 mm dia. | |
60 mm |
Sí | |
Plano | |
Transparente | |
Sí | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Cultivo Celular Placa Petri | |
Tapa | |
20/Paq. | |
15 mm |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
31124002 | Certificado de calidad | 13/02/2025 | 430196 |
06224001 | Certificado de calidad | 31/08/2024 | 430196 |
33622002 | Certificado de calidad | 06/09/2023 | 430196 |
33622002 | Certificado de conformidad | 13/02/2023 | 430196 |
33322001 | Certificado de conformidad | 05/01/2023 | 430196 |