Learn More
Corning™ Tubos de PCR de polipropileno Thermowell™ GOLD
GREENER_CHOICE
Diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor
Marca:  Corning™ 3749
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10414342
  • 100.98€ / paquete de 1000
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Tlos tubos para PCR individuales están fabricados en polipropileno de pared fina y diseñados para ajustarse a la perfección a los bloques de calor y optimizar la transferencia del calor Los tubos no contienen ARNasa ni ADNasa, son esterilizables en autoclave a 121 °C y resisten la centrifugación a 10 000 x g.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sin ARNasa/ADNasa
Surtido
500/Paq.
Bloques de calor para optimizar la transferencia de calor
No estéril
10.000 x g
Esterilizable en autoclave
Tubos para PCR de pared fina
Varios
0,5 ml
Polipropileno
Plano
Polipropileno
Plano
Tubo
Documentos
Product Information
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Corning™ Tubos de PCR de polipropileno Thermowell™ GOLD > Surtido; Thermowell GOLD; plano; 0,5 ml