Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y de color blanco o negro
GREENER_CHOICE
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno blancas o negras de 96 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a opacidad y fondo de baja fluorescencia/luminiscencia.
Marca:  Corning™ 3792
535.73 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10421632
  • 591.76€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 26-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la luz.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    Estándar
    8 x 12
    Negro
    Poliestireno
    De 75 to 200 μl
    Sin tratar
    De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas
    25/Paq.
    Sin tapa
    Envases interiores de 25
    EIA/RIA
    96
    No estéril
    Redondo
    100/caja
    100/caja
    Documentos
    Product Information
    Certificados
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    2 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote1422913 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha06/03/2025 Catalog Number3792
    Número de lote1419467 Tipo de certificadoCertificado de procesamiento Fecha22/01/2025 Catalog Number3792
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 96 pocillos y de color blanco o negro > Negro; Estándar; no; Ninguno; redondo