Learn More
Corning™ Frascos de almacenamiento desechables de poliestireno Costar™
Tienda Corning Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 mL
250 mL
500 ml
1 L
Descripción
- Frascos desechables de poliestireno ideales para el almacenamiento de medios, tampones y otras soluciones acuosas.
- El estilo tradicional de Costarl™ tiene lados suaves
- El tapón de cierre hermético (45 mm) proporciona un sellado hermético y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
- Los frascos se pueden utilizar con los sistemas de filtración en vacío de Corning con tamaños de cuello de 45 mm (números cat. 430626, 430627, 431161, 430049, 430513, 430514, 431118, 430015 y 431174).
- Estéril
- Apirógenas
Ventajas de Greener Choice
- Las ventajas medioambientales incluyen:
- Certificaciones y sellos de garantía
- Certificación Energy Star
- Energía renovable
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 4,2 oz, 125 ml |
Capacidad (métrico) | 125 mL |
Capacidad (imperial) | 4,2 oz |
Color | Transparente |
Material | Poliestireno |
N.º por caja | 24/caja |
N.° por paquete | 1/paq. |
Esterilidad | Estéril |
Color del tapón | Rojo |
Acabado del cuello | 45 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 7
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
17Hours
3Minutes
22Seconds
26 -
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Corning™ Frascos de almacenamiento desechables de poliestireno Costar™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido