Learn More
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles
Click to view available options
Modelo:
Autoclave para monos
Limpieza de los monos
Descripción
Autoclave para monos:
- Alta resistencia a la niebla
- Producto compatible con autoclave
- Canal de evacuación para líquidos
- Revestimiento PLATINUM: antiarañazos y antivaho
Limpieza de los monos:
- Se puede esterilizar con rayos gamma, beta u óxido de etileno
- Desechables
- Canal de evacuación para líquidos
- PLATINUM LITE, revestimiento antivaho
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Gafas protectoras de seguridad |
Color de marco | Blanco |
Modelo | Autoclave para monos |
N.° por paquete | 1 unidad |
Peso (métrico) | 79 g |
Material | Policarbonato |
Material del bastidor | TPR |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 8
Videos
-
Bolle Safety Platinum efficiency demonstration
-
Bolle Safety Platinum coating
Documentos
Product Information
Specification Sheets
COVERALL CLEAN & AUTOCLAVE
Tamaño : 405.5 kB
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
Bollé Safety Coverall Clear Safety Goggles >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido