Learn More
Invitrogen™ Sustrato de CSPD™ (0,25 mM listo para usar)
Sustrato de fosfatasa alcalina quimioluminiscente listo para su uso para la transferencia de proteínas o ácidos nucleicos en membranas de nitrocelulosa o ensayos basados en soluciones. El sustrato de CSPD™ Thermo Scientific (0,25 mM) también se puede utilizar en ensayos basados en soluciones como inmu
234.00€ - 950.00€
Spécification
Tipo de producto | Sustrato ELISA, Sustrato de CSPD™ |
---|---|
Método de detección | Quimioluminiscente |
Formulario | Líquido |
Formato | Frasco |
Tipo de sustrato | Sustrato de AP (fosfatasa alcalina), Fosfatasa alcalina |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10655886
|
Invitrogen™
T2141 |
50 mL |
234.00€
50 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12644325
|
Invitrogen™
T2142 |
100 mL |
316.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12654325
|
Invitrogen™
T2143 |
250 mL |
950.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
Los sustratos quimioluminiscentes proporcionan reemplazos muy sensibles para el sustrato fluorogénico ampliamente utilizado metilumbelliferil fosfato (MUP) y el sustrato colorimétrico p-nitrofenil fosfato (pNPP). La baja luminiscencia de fondo, junto con la salida de luz de alta intensidad, permite la detección de etiquetas de fosfatasa alcalina con la mayor sensibilidad posible y relación señal-ruido.
- Detecta moléculas de fosfatasa alcalina y etiquetadas con fosfatasa alcalina con una sensibilidad, velocidad y facilidad sin precedentes
- Presenta una alta sensibilidad en aplicaciones basadas en membranas, como las transferencias Southern, Northern y Western
- Los niveles máximos de luz se alcanzan en aproximadamente 10 minutos y la emisión de resplandor persiste durante varias horas
Spécification
Sustrato ELISA, Sustrato de CSPD™ | |
Líquido | |
Sustrato de AP (fosfatasa alcalina), Fosfatasa alcalina | |
Temperatura ambiente |
Quimioluminiscente | |
Frasco | |
Almacene el producto a 4 °C. |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.