Learn More
Gibco™ Medio de expresión ExpiCHO™
Medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP, con definición química y sin suero, diseñado de manera específica para el crecimiento a alta densidad y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO) adaptadas al crecimiento en suspensión
Marca:  Gibco™ A2910003
4405.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15461044
  • 5140.00€ / 10 litros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El medio de expresión ExpiCHO™ es un medio sin material de origen animal y sin proteínas, fabricado según las GMP, con definición química y sin suero, diseñado de forma específica para el crecimiento a alta densidad y la transfección de células de ovario de hámster chino (CHO) adaptadas al crecimiento en suspensión. Es un componente principal del kit de sistema de expresión ExpiCHO™ (n.º cat. A29133) para la producción de proteínas transitorias escalable.
Medio de expresión ExpiCHO:
  • Favorece el crecimiento de cultivos de células CHO en suspensión a densidades superiores a 2 ×10 7 células por ml, con una viabilidad celular de > 95 %
  • Utiliza un medio de cultivo para células en suspensión sin suero compatible con la transfección que permite una elevada eficacia de transfección de > 90 % con el reactivo de transfección de CHO ExpiFectamine™
  • Favorece la transfección transitoria de células CHO en suspensión a una densidad de 6 × 106 células por ml
  • Facilita la expresión mantenida y de alto nivel de cultivos transfectados de manera transitoria de alta densidad, lo que permite obtener rendimientos de hasta 3 g por l de proteína recombinante
  • Favorece el crecimiento y la transfección de células CHO en formatos de cultivo desde < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores de sobremesa
  • No contiene rojo de fenol
    El medio de expresión ExpiCHO está formulado con reactivo GlutaMAX™-I. Está listo para su uso y no requiere suplementación. La formulación definida químicamente proporciona una alta reproducibilidad y fiabilidad entre lotes. Para una expresión transitoria de proteínas de mayor nivel, el medio se utiliza en combinación con un medio de cultivo adaptado, ExpiCHO™ Feed, que se suministra como parte del kit de transfección de CHO ExpiFectamine™ (n.º de de cat. A29129). El medio de expresión ExpiCHO no se recomienda para cultivos de células adherentes. Las células se han cultivado normalmente en matraces de tipo Erlenmeyer sobre una plataforma con agitación en un incubador de cultivo celular humidificado de CO2. Sin embargo, los cultivos se pueden ampliar desde volúmenes de < 1 ml en placas multipocillos a > 10 l en biorreactores.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    CHO-S, adaptada SFM
    Líquido
    Sin suero
    Sin rojo fenol
    10 L
    Bolsa universal
    Cultivos celulares en suspensión
    Sin material de origen animal, definido químicamente, sin proteínas, sin suero
    Medio de expresión de CHO
    GlutaMAX
    ExpiCHO™
    Temperatura ambiente
    Condiciones de almacenamiento: en un lugar oscuro, entre 2 y 8 °C
    Condiciones de envío: ambiente
    Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
    Certificados
    Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
    5 Resultados encontrados
    Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
    Número de lote2651756 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
    Número de lote2509058 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
    Número de lote2462611 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
    Número de lote2756940 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
    Número de lote2651758 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberA2910001,A2910004,A2910003
    Ofertas especiales
    Ofertas especiales
    Título del producto
    Gibco™ Medio de expresión ExpiCHO™ > 10 l