Learn More
Eppendorf™ Gradillas para cubetas
Optimizan el flujo de trabajo con gradillas que son idóneas para el procesamiento, el transporte y el almacenamiento de muestras a corto y medio plazo.
Marca: Eppendorf™ 0030119851
50.11 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla; ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
- Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
- Diseño ondulado: Las filas de tubos están dispuestas en diferentes alturas para sea fácil acceder e identificar claramente los recipientes de reacción
- Fabricada en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
- Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
- Gran flexibilidad: admite tubos de diferentes tamaños
- Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
Especificaciones
Cuvets | |
Polipropileno | |
30 posiciones | |
2/paq. |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Eppendorf™ Gradillas para cubetas > 30 posiciones
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido