Learn More
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
Marca: Novus Biologicals™ NBP1-78879-100UG
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
A recombinant protein with a N-Terminal His-tag and corresponding to the amino acids 27-301 of Human CYB5R3 The Recombinant Human CYB5R3 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human CYB5R3 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Especificaciones
1mg/mL | |
Liquid. In 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 10% glycerol, 1mM DTT, 0.1M NaCl. | |
SDS-PAGE | |
Human | |
RUO | |
Unconjugated |
SDS-PAGE | |
34kDa | |
100μg | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
CYB5R3 | |
>95% |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-5 of 12
Título del producto
Novus Biologicals™ CYB5R3 Protein > 100μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido