Learn More
Ciclohexeno, 99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10173200
Ciclohexeno, 99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10173200
500 mL, Frasco de vidrio
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Código de producto. 10173200
Marca: Thermo Scientific Acros 154845000
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-83-8
Clave InChI HGCIXCUEYOPUTN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrobenzene, cyclohex-1-ene, benzene tetrahydride, 1,2,3,4-tetrahydrobenzene, benzenetetrahydride, hexanaphthylene, 1-cyclohexene, cykloheksen, benzene, tetrahydro, 3,4,5,6-tetrahydrobenzeneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 8079
ChEBI CHEBI:36404
Nombre IUPAC ciclohexeno
SMILES C1CCC=CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexene
Punto de fusión -104.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8100g/mL
Punto de ebullición 83.0°C
Temperatura de inflamación −20°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H10
Fórmula lineal C6H10
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Cantidad 500 mL
Beilstein 05,63
Índice Merck 15,272
Gravedad específica 0.81
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, miscible with all common organic solvents
Peso molecular (g/mol) 82.13
Viscosidad 0.66 mPa.s (22°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 82.13
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0465920 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/09/2024 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Número de loteA0462265 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/04/2024 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Número de loteA0453345 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Número de loteA0398893 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/12/2022 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
Número de loteA0415070 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/12/2022 Catalog Number154840025,154840100,154840010,154845000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cyclohexene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ciclohexeno, 99 %, puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals >