Learn More
KARTELL Cylindrical Test Tube
The Cylindrical Test Tube has a round or conical bottom, with rim for laboratory use.
Marca: KARTELL 8832300
87.10 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Disposable tubes with round bottom, with rim, 10 mL, for laboratory use.
- Made of PP.
- Can be used in centrifuge 3,000 RCFXG.
- DIMENSIONS 16 x 100 mm height.
- It can be used with Kartell finned cap code 88305
- Available colours: neutral (00), blue (04), red (10), green (12) and yellow (06).
- Available in different capacities and materials (PP or PS) and without rim.
Especificaciones
10 mL | |
Polipropileno | |
No estériles | |
Sí |
100 mm | |
Cylindrical | |
Not Autoclavable | |
Test Tube |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Título del producto
KARTELL Cylindrical Test Tube > Cylindrical Test Tube
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido