Learn More
Kartell™ Tapón con aletas Plastilab™ para tubos desechables
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
Marca: Kartell™ 8830500
35.90 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Diseñado con aletas flexibles para crear un ajuste perfecto.
- Color neutro
- Desechables
- Se adapta a tubos con un diámetro de 15 hasta 17 mm
- Tapones con aletas
Especificaciones
CE/IVD | |
Polietileno | |
Tubos de 15 a 17 mm |
Finned Plug | |
Neutral |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Título del producto
Kartell™ Tapón con aletas Plastilab™ para tubos desechables > Material: PE
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido