Learn More
Epredia™ Portaobjetos para microscopía Cytoslide™
Mejore el procesamiento y la visualización de muestras de pequeño volumen con estos portaobjetos citológicos, para su uso con Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnels™.
Marca: Epredia™ 5991056
Descripción
Mejore el procesamiento y la visualización de muestras de pequeño volumen con Thermo Scientific™ Shandon™ Single Cytoslides™, para su uso con Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnels™.
- Hay disponibles portaobjetos sin revestimiento con un círculo en el anverso o el reverso.
- Disponibles en cajas de 100 portaobjetos.
Especificaciones
Vidrio | |
Cytoslides individuales | |
Plano | |
Recubierto, círculo trasero |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
-
Multiple Manufacturers
Ofertas que rompen los precios en cristalería de laboratorio
Hágase con vasos de precipitados, matraces y mucho más antes de que desaparezcan estas ofertas.Promo Code: 24123Expires: 2025-06-14
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora -
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%