Learn More
Nickel Electro™ Tapa de dos vertientes de acero inoxidable
Mantenga una temperatura de baño estable y reduzca la evaporación con una tapa de acero inoxidable. La tapa de dos vertientes de acero inoxidable Nickel Electro™ Clifton™ minimiza la pérdida de calor y reduce la evaporación.
Marca:  Nickel Electro™ SL4-38
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12728908
  • 328.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Acero inoxidable
  • Asa con aislamiento
  • Minimiza la pérdida de calor
  • Reducción de la evaporación
  • Ayuda a mantener la temperatura del baño
Especificaciones
Especificaciones
Tapa de dos vertientes de acero inoxidable
Baño con agitación de 38 l
Acero inoxidable
3 años
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Nickel Electro™ Tapa de dos vertientes de acero inoxidable > Para su uso con: Para baños con agitación y circulantes de 38 l