Learn More
BOLA Distillation Thermometers
Distillation Thermometers PTFE-coated
Marca:  BOLA B290-03
Código de producto. 10619021
  • 246.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • PTFE-jacketed glass thermometer, justified to an immersion depth of 50 mm.
  • Length 300 mm
  • Measuring range 0/+250:1°C.
Especificaciones
Especificaciones
500-6000 mL
7.5 mm
-200 °C
50 mm
FDA
250°C
No
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
BOLA Distillation Thermometers > 500 - 6.000 mL