Learn More
D-(+)-Trehalosa, dihidrato, Fisher BioReagents Código de producto.: 11413104
D-(+)-Trehalosa, dihidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 11413104
25 g, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Código de producto. 11413104
Marca: Fisher BioReagents BP268725
Solicitar formato a granel o personalizado
La D-(+)-trehalosa se utiliza en varias técnicas bioquímicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6138-23-4
Fórmula molecular C12H26O13
Peso molecular (g/mol) 378.327
Número MDL MFCD00071594
Clave InChI DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
Sinónimo trehalose dihydrate, d-+-trehalose dihydrate, a,a-trehalose, d +-trehalose dihydrate, unii-7yin7j07x4, alpha,alpha-trehalose dihydrate, d-trehalose dihydrate, mycose,1-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranoside, alp,alp.-trehalose, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-tetrahydropyran-3,4,5-triolMostrar másMostrar menos
PubChem CID 181978
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxioxano-3,4,5-triol;dihidrato
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O)O)O)O)O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material D-(+)-Trehalose, Dihydrate
Punto de fusión 97°C
Color Blanco
Pérdida por secado 8.5 to 10.5%
Espectro infrarrojo Conforme a referencia
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98 %
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 9742
Formula Weight (peso de la fórmula) 378.33
Porcentaje de pureza 98% min.
Forma física Polvo/Sólido
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • D(+)-Trehalose dihydrate
Título del producto
D-(+)-Trehalosa, dihidrato, Fisher BioReagents >